Learn More
Bel-Art™ Sistema raccoglitore e contenitore Samplit™ SP Scienceware™
Codice prodotto. p-2360417 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
18.4 cm
Sterilità:
Sterili
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 10297143
Marca: Bel-Art™ H369150000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Con robusta sessola per campionamento incorporata che si inserisce in un apposito contenitore a tenuta ermetica da 190 ml (6.5 once), garantendo un isolamento sicuro ed efficiente del materiale
  • La sessola rigida è realizzata in polistirene antiurto bianco è sufficientemente resistente per il carotaggio di elementi semi-solidi come formaggio e gelato, ma anche per terreno o materiali granulari
  • Un manico con nervatura fornisce un presa eccellente per spingere e ruotare la sessola
  • La profondità e la forma della sessola mantengono i campioni contenuti e consentono di riempire in modo facile il contenitore in stirene trasparente
  • Fornita con etichette per l'identificazione dei campioni
  • Rack per flaconi per centrifuga Scienceware Poxygrid™ (codice produttore .198560250) da utilizzare per conservare e trasportare i contenitori Samplit
Order Info
Lunghezza complessiva del sistema: 7 1/4 pollici (18.5 cm).
Sterilized products are not returnable.
Specifica
Sterilità Sterili
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 6.5 once
Capacità (sistema metrico) 190 ml
Colore Bianco
Product Type Sessola Samplit™
Lunghezza (sistema imperiale) 7.25 in.
Include Contenitori trasparenti a tenuta stagna da 190 ml A 11 x diametro interno di 4.7 cm confezionati singolarmente con etichette per l'identificazione
Materiale Polistirene
Tipo di maniglia Con nervatura
Lunghezza (sistema metrico) 18.4 cm