Learn More
Bel Art™ Essiccatori ad armadio automatici SP Scienceware™ Secador™: Modelli orizzontali
Codice prodotto. 11842732
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blu con sportello trasparente
Trasparente
Trasparente con estremità blu
Tipo di ripiano:
Ripiani ventilati regolabili
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Tipo di ripiano Tensione unitSize
11842732 Trasparente Ripiani ventilati regolabili 230 V Pezzo
11892732 Blu con sportello trasparente Ripiani ventilati regolabili 230 V Pezzo
10096721 Trasparente con estremità blu Ripiani ventilati regolabili 230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11842732 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore F420740220
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Un ambiente asciutto con blocco della luce UV e deumidificazione elettronica automatica
Gli essiccatori ad armadio dal design accattivante e dalla struttura robusta della linea Secador garantiscono una conservazione facile e affidabile dei prodotti sensibili all'umidità e alla luce.
  • Il sistema brevettato di deumidificazione elettronica riduce l'umidità e fa circolare automaticamente l'aria secca; in questo modo non è più necessario monitorare e cambiare gli essiccatori
  • La struttura in co-poliestere DuraStar™ blocca il 99% dei raggi UV ed è resistente alla colorazione, alla screpolatura e alle sostanze chimiche
  • I modelli color ambra riducono la penetrazione della luce visibile di oltre il 50% per la conservazione di materiali fotosensibili come reagenti, standard analitici e composti sperimentali
  • Gli sportelli di grandi dimensioni con igrometro con quadrante di facile visualizzazione rendono più comodo l'accesso allo spazio interno e sono dotati di una chiusura ermetica dal design brevettato, chiusure a linguetta e anelli di sicurezza per un lucchetto o sigilli antimanomissione
  • I ripiani perforati favoriscono la circolazione dell’aria secca; vi è, inoltre, spazio per un essiccante sotto il ripiano inferiore
  • 4.0 Lo sportello orizzontale ha un ingombro maggiore, un'altezza minore e si apre dall’alto verso il basso come la porta di un forno
  • U.S. Brevetti: 6,772,534; 6,834,920; 7,114,266; 7,318,630 e D474,626
  • Le unità 4.0 possono essere convertite dalla configurazione orizzontale a quella verticale o viceversa ruotando l'unità e ordinando il numero appropriato di ripiani (vedere Informazioni sull'ordinazione)
Dimensioni
  • Secador 2.0: volume interno1.16 piedi cubi, 16.3L x 13.4 P x 12.4 A pollici
  • Secador 3.0: volume interno1.55 piedi cubi, 16.3L x 13.4 P x 16.4 A pollici
  • Secador 4.0: volume interno1.87 piedi cubi, 16.3L x 13.4 P x 20.4 A pollici
Order Info
Sono disponibili ripiani di ricambio: Ripiano di ricambio per armadi orizzontali 4.0, codice produttore cat. 420740001
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Trasparente
Stile dell'armadietto Orizzontale
Materiale Copoliestere
Product Type Desiccator
Door Style Si apre verso il basso, come la porta di un forno, con cerniera nella parte inferiore
Da utilizzare con (applicazione) Stoccaggio facile e affidabile di prodotti sensibili all’umidità e alla luce, da usare con cartucce o contenitori di essiccanti Scienceware™ o essiccanti analoghi
Include Maniglie di trasporto, 2 chiusure e anelli per lucchetti o sigilli antimanomissione, igrometro montato sullo sportello
Modello 4.0
N. di ripiani 2
Resistenza Agenti chimici, coloranti e fessurazioni sottili
Tipo di ripiano Ripiani ventilati regolabili
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 41° a 104 °F
Temperature Range (Metric) Da 5° a 40°C
Volume (sistema imperiale) 1.9 piedi cubi
Larghezza (sistema imperiale) 20.4 pollici
Larghezza (sistema imperiale) sportello 8.9 in
Larghezza (sistema metrico) 51.8 cm
Larghezza (sistema metrico) sportello 22.5 cm
Altezza (sistema imperiale) 13.4 pollici
Altezza apertura (sistema imperiale) 16.4 in
Altezza (sistema metrico) 34.1 cm
Profondità (sistema imperiale) 16.3 in
Profondità (sistema metrico) 41.4 cm
Tensione 230 V