Learn More
Bel Art™ Essiccatori ad armadio automatici SP Scienceware™ Secador™: Modelli verticali
Codice prodotto. 12319005
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Ambra
Trasparente
Stile dell'armadietto:
Verticale
Verticale, colorato
Tensione:
230 V
Volume (sistema imperiale):
1,16 piedi cubi
1,55 piedi cubi
1,87 piedi cubi
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Stile dell'armadietto Tensione Volume (sistema imperiale) Dimensione della confezione
12319005 Trasparente Verticale 230 V 1,55 piedi cubi Pezzo
15177823 Ambra Verticale, colorato 230 V 1,16 piedi cubi Pezzo
11846890 Ambra Verticale, colorato 230 V 1,87 piedi cubi Pezzo
12309005 Trasparente Verticale 230 V 1,16 piedi cubi Pezzo
11802742 Trasparente Verticale 230 V 1,87 piedi cubi Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12319005 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore F420731220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00€
    854.92€ / pezzi 1
    Risparmia 375.08€
    30% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Un ambiente asciutto con blocco della luce UV e deumidificazione elettronica automatica
Un ambiente asciutto con blocco della luce UV e deumidificazione elettronica automatica
Gli essiccatori ad armadio dal design accattivante e dalla struttura robusta della linea Secador garantiscono una conservazione facile e affidabile dei prodotti sensibili all'umidità e alla luce.
  • Il sistema brevettato di deumidificazione elettronica riduce l'umidità e fa circolare automaticamente l'aria secca; in questo modo non è più necessario monitorare e cambiare gli essiccatori
  • La struttura in co-poliestere DuraStar™ blocca il 99% dei raggi UV ed è resistente alla colorazione, alla screpolatura e alle sostanze chimiche
  • I modelli color ambra riducono la penetrazione della luce visibile di oltre il 50% per la conservazione di materiali fotosensibili come reagenti, standard analitici e composti sperimentali
  • Gli sportelli di grandi dimensioni con igrometro con quadrante di facile visualizzazione rendono più comodo l'accesso allo spazio interno e sono dotati di una chiusura ermetica dal design brevettato, chiusure a linguetta e anelli di sicurezza per un lucchetto o sigilli antimanomissione
  • I ripiani perforati favoriscono la circolazione dell’aria secca; vi è, inoltre, spazio per un essiccante sotto il ripiano inferiore
  • U.S. Brevetti: 6,772,534; 6,834,920; 7,114,266; 7,318,630 e D474,626
  • Le unità 4.0 possono essere convertite dalla configurazione verticale a quella orizzontale o viceversa ruotando l'unità e ordinando il numero appropriato di ripiani (vedere Informazioni sull'ordinazione)
Dimensioni
  • Secador 2.0: volume interno1.16 piedi cubi, 16.3L x 13.4 P x 12.4 A pollici
  • Secador 3.0: volume interno1.55 piedi cubi, 16.3L x 13.4 P x 16.4 A pollici
  • Secador 4.0: volume interno1.87 piedi cubi, 16.3L x 13.4 P x 20.4 A pollici
Order Info
Sono disponibili ripiani di ricambio.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Trasparente
Stile dell'armadietto Verticale
Materiale Copoliestere
Product Type Desiccator
Door Style Ad apertura laterale
Da utilizzare con (applicazione) Stoccaggio facile e affidabile di prodotti sensibili all’umidità e alla luce, da usare con cartucce per essiccatori, contenitori Scienceware™ o essiccanti analoghi
Include Maniglie di trasporto, 2 chiusure e anelli per lucchetti o sigilli antimanomissione, igrometro montato sullo sportello
Modello 3,0
N. di ripiani 3
Resistenza Agenti chimici, coloranti e fessurazioni sottili
Tipo di ripiano Ripiani perforati rimovibili
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 41 ° a 104 °F
Temperature Range (Metric) Da 5 ° a 40 °C
Volume (sistema imperiale) 1,55 piedi cubi
Dimensioni (L x P) 16,3 x 13,4 in. (41,4 x 34,1 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 16,3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 41,4 cm
Larghezza (sistema imperiale) 13,4 in.
Larghezza (sistema imperiale) sportello 8,9 in.
Larghezza (sistema metrico) 34,1 cm
Larghezza (sistema metrico) sportello 22,5 cm
Altezza (sistema imperiale) 16,4 in.
Altezza apertura (sistema imperiale) 12,3 in.
Altezza (sistema metrico) 41,7 cm
Profondità (sistema imperiale) 16,3 in.
Profondità (sistema metrico) 41,4 cm
Tensione 230 V