Learn More
Bel Art™ Essiccatori ad armadio in corrente di gas SP Scienceware™ Secador™
Codice prodotto. 17830126
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
21,3 cm
41,7 cm
41.7 cm
51,8 cm
51.8 cm
Colore:
Ambra
Clear
Trasparente
N. di ripiani:
1 ripiano fisso ventilato regolabile
2 vented adjustable shelves
3
3 perforated removable shelves
Modello:
1,0
3,0
3.0
4,0
4.0
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Colore N. di ripiani Modello unitSize
17830126 41.7 cm Clear 3 perforated removable shelves 3.0 Pezzo
31337577 51.8 cm Clear 2 vented adjustable shelves 4.0 -
12776778 21,3 cm Trasparente 1 ripiano fisso ventilato regolabile 1,0 Pezzo
13440147 51,8 cm Trasparente 3 4,0 Pezzo
12786778 41,7 cm Ambra 3 3,0 Pezzo
15149124 51,8 cm Ambra 3 4,0 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17830126 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore F420731002
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disponibile in un'ampia gamma di misure per l'essiccazione con spurgo del gas
Available in a wide range of sizes for gas-purged desiccation.
  • Create a controlled environment with dry nitrogen desiccation or other gases of choice; Dust-free and desirable for many applications including clean room environments
  • Rear mounted gas port valves accept 0.25 in. tubing and can be closed to use standard desiccants
  • The attractive design and sturdy construction of the Secador line of desiccator cabinets assures easy and reliable storage of moisture and light sensitive products; Durastar™ co-polyester construction blocks 99% of UV light and resists staining, crazing, and chemical attack
  • Amber color models reduce visible light penetration by over 50% for optimal storage light-sensitive materials like reagents, analytical standards and investigational compounds
  • Large doors with easy-to-view dial hygrometer maximize access to interior space and have a patented seal design, tab latches and security loops for a padlock or tamper-evident seals
  • Perforated shelves facilitate circulation of dry air; Space for desiccant under bottom shelf
  • Models 1.0, 2.0, 3.0 and 4.0: Vertical units have a compact 16.3 L x 13.4 in.W footprint for space-saving stacking up to 3 units high and side swinging door that opens to the left; 4.0 horizontal has a wider footprint, lower height and pull down oven style door
  • U.S. Patents: 6,834,920; 7,318,630 and D474,626
Dimensions
  • Secador 1.0: 0.74 cu. ft. internal volume, 16.3 L x 13.4 W x 8.4 in. H
  • Secador 2.0: 1.16 cu. ft. internal volume, 16.3 L x 13.4 W x 12.4 in. H
  • Secador 3.0: 1.55 cu. ft. internal volume, 16.3 L x 13.4 W x 16.4 in.H
  • Secador 4.0: 1.87 cu. ft. internal volume, 16.3 L x 13.4 W x 20.4 in. H
Order Info
Utilizzare con cartucce per essiccatore, codici produttore 420450250, 420450200, 420480100. Ripiani di ricambio disponibili: Le unità 4.0 possono essere convertite dalla configurazione orizzontale a quella verticale o viceversa ruotando l'unità e ordinando il numero appropriato di ripiani; ripiano di ricambio per armadi 4.0 orizzontali, codice produttore 420740001 o ripiano di ricambio per armadi verticali 1.0, 2.0, 3.0 o 4.0, codice produttore N. 420741001.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Clear
Stile dell'armadietto Vertical
Materiale Copolyester
Product Type Desiccator
Door Style Left-hinged and gasketed
Da utilizzare con (applicazione) Create a controlled environment with dry nitrogen desiccation or other gases of choice, dust-free and desirable for many applications including clean room environments
Capacità 60 Cans
Include Rear mounted gas port valves, carrying handles, latch and loops for a padlock or tamper-evident seals, door-mounted hygrometer
Modello 3.0
N. di ripiani 3 perforated removable shelves
Resistenza Chemicals, stains and fine cracks
Volume (sistema imperiale) 1.55 cu. ft.
Dimensioni (L x P) 16.3 x 13.4 in. (41.4 x 34.1 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 16.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 41.4 cm
Larghezza (sistema imperiale) 13.4 in.
Larghezza (sistema imperiale) sportello 8.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 34.1 cm
Larghezza (sistema metrico) sportello 22.5 cm
Altezza (sistema imperiale) 16.4 in.
Altezza apertura (sistema imperiale) 12.3 in.
Altezza (sistema metrico) 41.7 cm
Profondità (sistema imperiale) 16.3 in.
Profondità (sistema metrico) 41.4 cm