Learn More
Bel-Art™ Essiccatori ad armadio mini SP Scienceware™ Secador™
Codice prodotto. 11862742
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Trasparente
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11862742 Trasparente Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11862742 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F420751000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.00€
    169.86€ / pezzi 1
    Risparmia 231.14€
    57% Sconto
Spedizione stimata: 17-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Garantisce una conservazione facile e sicura dei prodotti sensibili all'umidità in formato salva-spazio. Il mini essiccatore ad armadio Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ rappresenta una scelta elettiva per risparmiare spazio sul banco da lavoro.
Assures easy and reliable storage of moisture sensitive products in a space saving size. Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ Mini Desiccator Cabinet is a great choice when benchtop space is at a premium.
  • Grande sportello incernierato laterale per un accesso ottimale allo spazio interno; con design brevettato della tenuta, fermi a linguetta e anelli di sicurezza per lucchetti o sigilli antimanomissione; apertura da destra verso sinistra
  • Igrometro a quadrante facile da leggere sul lato anteriore dello sportello
  • Polistirene trasparente per una facile identificazione del contenuto
  • Possibilità di utilizzo con cartucce essiccanti F42048-0065, F42048-0100 o F42046-0000
  • Kit disponibile per il montaggio sul lato inferiore di uno scaffale (F42075-0201)
  • Dimensioni di ingombro: L 33.8 cm x P 25.4 cm x A 21.6 cm (13.3 x 10 x 8.5 pollici)
  • Volume interno: 0.3 piedi cubi
Il polistirene non blocca la luce UV: per la protezione dalla luce UV, selezionare un modello Secador 1.0 o più grande
Specifica
Colore Trasparente
Stile dell'armadietto Front-loading
Materiale Armadio in polistirene, sportello in copoliestere
Product Type Desiccator
Door Style Con chiusura, orientabile
Da utilizzare con (applicazione) Per piccoli oggetti e sostanze sensibili all’umidità
Include 2 anelli per lucchetti o sigilli antimanomissione, igrometro a quadrante montato sullo sportello
Volume (sistema imperiale) 0,35 piedi cubi
Larghezza (sistema imperiale) 13,3 in.
Larghezza (sistema imperiale) sportello 9,3 in.
Larghezza (sistema metrico) 33.8 cm
Larghezza (sistema metrico) sportello 23.6 cm
Altezza (sistema imperiale) 8,5 in.
Altezza apertura (sistema imperiale) 5 in.
Altezza (sistema metrico) 21.6 cm
Profondità (sistema imperiale) 10 in.
Profondità (sistema metrico) 25.4 cm