Learn More
Bel-Art™ Mini essiccatore ad armadio SP Scienceware™ Secador™ con porte per gas
Codice prodotto. 11872742
Cambia vista
Click to view available options
Door Style:
Con chiusura, orientabile
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Door Style Dimensione della confezione
11872742 Con chiusura, orientabile Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11872742 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F420751002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.00€
    272.33€ / pezzi 1
    Risparmia 81.67€
    23% Sconto
Spedizione stimata: 17-03-2027
In caso di spazio limitato sul banco di lavoro, la struttura robusta e le dimensioni compatte di questo essiccatore ad armadio garantiscono una conservazione affidabile per prodotti sensibili all'umidità
  • L’ampio sportello a scorrimento laterale massimizza l'accesso allo spazio interno; è dotato di un design brevettato per chiusura ermetica, con chiusure a linguetta e anello di sicurezza per lucchetti o sigilli antimanomissione; si apre da destra a sinistra
  • I portelli per gas superiori con raccordi portagomma accolgono tubi dal diametro interno di 1/4 pollici
  • Igrometro a quadrante facile da visualizzare, posizionato nella parte anteriore del portello
  • Polistirene trasparente, per visualizzare il contenuto con facilità
  • I portelli per gas possono essere chiusi per utilizzare un essiccatore con cartucce essiccanti standard
  • 10 P x 13.3 L x 14 H poll. (25.4 x 33.8 x 35.6 cm)
Il modello di essiccatore Mini è stampato in polistirene e non blocca la luce UV. Per la protezione UV, scegliere un modello Secador 1.0 o più grande.
Specifica
Colore Trasparente
Stile dell'armadietto Front-loading
Materiale Armadio in polistirene, sportello in copoliestere
Product Type Desiccator
Door Style Con chiusura, orientabile
Da utilizzare con (applicazione) Assicura uno stoccaggio affidabile dei prodotti sensibili all’umidità su piani di lavoro in cui lo spazio è una priorità
Include Attrezzatura di fissaggio, rubinetti d’arresto (per tubi con diam. int. 0.25) e istruzioni, due porte per gas montate in alto, anello di bloccaggio per lucchetti o sigilli antimanomissione, igrometro a quadrante montato sullo sportello
Volume (sistema imperiale) 0,35 piedi cubi
Larghezza (sistema imperiale) 13,3 in.
Larghezza (sistema imperiale) sportello 9,3 in.
Larghezza (sistema metrico) 33.8 cm
Larghezza (sistema metrico) sportello 23.6 cm
Altezza (sistema imperiale) 8,5 in.
Altezza apertura (sistema imperiale) 5 in.
Altezza (sistema metrico) 21.6 cm
Profondità (sistema imperiale) 10 in.
Profondità (sistema metrico) 25.4 cm