Learn More
Bel Art™ Essiccatori ad armadio standard SP Scienceware™ Secador™: Modelli verticali
Codice prodotto. 10260702 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
31,4 cm
41,7 cm
51,8 cm
Colore:
Ambra
Blu con sportello trasparente
Trasparente
Trasparente con tappi blu
N. di ripiani:
2
3
Volume (sistema imperiale):
1,17 piedi cubi
1,58 piedi cubi
1,9 piedi cubi
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10260702
Marca: Bel Art™ F420741000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Realizzati in copoliestere Durastar™. Essiccatori standard ad armadio Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™: i modelli verticali sono in grado di bloccare il 99% della luce UV e sono resistenti a coloranti, crepe e sostanze chimiche.
Constructed of Durastar™ co-polyester. Bel-Art™ Secador™ Standard Desiccator Cabinets: Vertical Models block 99% of UV light and are resistant to staining, crazing, and chemical attack.
  • I modelli color ambra riducono la penetrazione della luce visibile di oltre il 50%, il che li rende la scelta perfetta per la conservazione di materiali fotosensibili come reagenti, standard analitici e composti sperimentali
  • Gli sportelli di grandi dimensioni rendono più comodo l'accesso allo spazio interno e sono dotati di una chiusura ermetica dal design brevettato, chiusure a linguetta e anelli di sicurezza per lucchetto o sigilli antimanomissione
  • I ripiani perforati favoriscono la circolazione dell'aria secca; vi è, inoltre, spazio per un essiccante sotto il ripiano inferiore
  • Igrometro digitale di facile visualizzazione situato nella parte anteriore dello sportello; lo sportello a scorrimento laterale si apre verso sinistra
  • Compatto da 34.1 L x 41.4 P cm a ingombro ridotto con possibilità di impilare fino a 3 unità
  • Sono disponibili ripiani di ricambio; le unità 4.0 possono essere convertite dalla configurazione verticale a quella orizzontale o viceversa ruotando l'unità e ordinando il numero appropriato di ripiani
  • Da utilizzare con cartucce per essiccatore, F42049-0100, F42046-0000
Order Info
Sono disponibili ripiani di ricambio: Ripiano di ricambio per armadi orizzontali 4.0, codice produttore 420740001 o ripiano di ricambio per armadi verticali 2.0, 3.0 o 4.0, codice produttore N. 420741001. Utilizzare con cartucce per essiccatore, codici produttore 420450250, 420450200, 420480100.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Trasparente
Stile dell'armadietto Verticale
Materiale Copoliestere
Product Type Desiccator
Door Style Con cerniera a sinistra e guarnizione
Da utilizzare con (applicazione) Conservazione semplice e affidabile di prodotti sensibili all'umidità e alla luce, blocca il 99% della luce UV, utilizzato con l'essiccatore riutilizzabile o monouso
Include Maniglie di trasporto, 2 chiusure e anelli per lucchetti o sigilli antimanomissione, igrometro montato sullo sportello
Modello 4,0
N. di ripiani 3
Resistenza Agenti chimici, coloranti e fessurazioni sottili
Tipo di ripiano Ripiani forati rimovibili
Volume (sistema imperiale) 1,9 piedi cubi
Larghezza (sistema imperiale) 13,4 in.
Larghezza (sistema imperiale) sportello 8,9 in.
Larghezza (sistema metrico) 34,1 cm
Larghezza (sistema metrico) sportello 22,5 cm
Altezza (sistema imperiale) 20,4 in.
Altezza apertura (sistema imperiale) 16,4 in.
Altezza (sistema metrico) 51,8 cm
Profondità (sistema imperiale) 16,3 in.
Profondità (sistema metrico) 41,4 cm