Learn More
Bel-Art™ Essiccatori sotto vuoto SP Scienceware™ Secador™ Techni-Dome™
Codice prodotto. 11778154
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
65 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11778154 65 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11778154 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F420290000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    544.00€
    511.12€ / pezzi 1
    Risparmia 32.88€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 16-02-2027
Includes
Due ripiani rimovibili in polipropilene da 14.5 pollici (36.5 cm) e 9 pollici (22.5 cm)
Offre un interno spazioso, portatile e facile da utilizzare per materiali di grandi dimensioni sensibili all'umidità. L'essiccatore a vuoto Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ Techni-Dome™ con rubinetto d'arresto rastremato è dotato di valvola in PTFE facile da ruotare che consente l'ingresso graduale dell'aria riducendo al minimo le interferenze con la camera interna e il relativo contenuto.
Provides a roomy interior for large, moisture sensitive materials as well as portability and ease of use. Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ Techni-Dome™ Vacuum Desiccator tapered stopcock has an easy turning PTFE valve which allows for the gentle entrance of air and minimal disturbance to the inside chamber and its contents.
  • Da utilizzare per degassificare liquidi, solidi porosi o stampi in silicone per l'eliminazione delle bolle d'aria.
  • L’ampio volume interno di 65 litri (4000 pollici cubici) può contenere elementi con altezza o larghezza massima fino a 45 cm (18 in.), inclusi rack, vassoi e strumenti.
  • In grado di mantenere il vuoto completo (29 in. Hg) a temperatura ambiente per 24 ore.
  • Il policarbonato da laboratorio fornisce una visione chiara e senza ostruzioni del contenuto; resistente alle sostanze chimiche più comuni e alle sollecitazioni termiche.
  • Le maniglie laterali facilitano il trasporto e possono essere utilizzate per fissare un lucchetto o dei sigilli antimanomissione.
  • Le porte per gas possono essere chiuse per l'uso di essiccatori con cartucce essiccanti standard, F420450250, F420450200, F420480100.
  • Include due ripiani rimovibili in polipropilene; 36.5 cm (14.5 in.) e 22.5 cm (9 in.)
Specifica
Colore Trasparente
Materiale Policarbonato
Product Type Essiccatore sotto vuoto
Include 1 porta per gas, 2 ripiani rimovibili in polipropilene (14.5 pollici e 9 pollici), rubinetto d'arresto in polipropilene con chiusura in PTFE e maniglia rossa
Volume (sistema metrico) 65 l
Altezza (sistema metrico) 45 cm
Altezza (sistema imperiale) 18 in.
Diametro (sistema metrico) interno 36.5 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 45 cm
Peso (sistema imperiale) 11 libbre
Peso (sistema metrico) 5 kg