Learn More
Bel-Art™ Imbuti Buchner, singolo pezzo, SP Scienceware™
Codice prodotto. 12304046 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
150 mL
400 ml
1000 mL
Diametro (sistema metrico) piastra:
3.6 cm
7.0 cm
10.4 cm
12.2 cm
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
4.2 cm
8.1 cm
11.3 cm
13.2 cm
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
6.0 cm
6.1 cm
7.1 cm
10.0 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12304046
Marca: Bel-Art™ F146100000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In HPDE monopezzo con piastra filtrante porosa sigillata in polietilene Fritware™
  • La piastra con filtro a porosità grossolana (da 90 a 130 micron) garantisce ritenzione e flusso rapido sotto vuoto
  • Utilizzabile con o senza carta da filtro
  • Non utilizzare a temperature superiori a 52 °C (125 °F)
  • Per l'uso con chiusura ermetica per filtro Vac-Ring (codice produttore n. 38959-0000) per un'impostazione rapida del filtro
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 11.3 cm
Capacità (sistema metrico) 400 ml
Materiale HDPE
Altezza (sistema metrico) 17.6 cm
Descrizione Fritware™ polyethylene filter
Diametro (sistema metrico) piastra 10.4 cm
Include Fritware™ polyethylene filter
Lunghezza (sistema metrico) gambo 7.1 cm
Porosità Grossolano
Dimensione del poro 90 - 130 μ
Temperatura max (sistema imperiale) 125°F
Temperatura max (sistema metrico) <52 °C
Product Type Buchner Funnel
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.