Learn More
Bel-Art™ Imbuti Buchner, singolo pezzo, SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
150 mL
400 ml
1000 mL
Diametro (sistema metrico) piastra:
3.6 cm
7.0 cm
10.4 cm
12.2 cm
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
4.2 cm
8.1 cm
11.3 cm
13.2 cm
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
6.0 cm
6.1 cm
7.1 cm
10.0 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- La piastra con filtro a porosità grossolana (da 90 a 130 micron) garantisce ritenzione e flusso rapido sotto vuoto
- Utilizzabile con o senza carta da filtro
- Non utilizzare a temperature superiori a 52 °C (125 °F)
- Per l'uso con chiusura ermetica per filtro Vac-Ring (codice produttore n. 38959-0000) per un'impostazione rapida del filtro
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 4.2 cm |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | HDPE |
| Altezza (sistema metrico) | 12.7 cm |
| Descrizione | Fritware™ polyethylene filter |
| Diametro (sistema metrico) piastra | 3.6 cm |
| Include | Fritware™ polyethylene filter |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 6.1 cm |
| Porosità | Coarse |
| Dimensione del poro | 90 to 130μ |
| Vedi altri risultati |