Learn More
Bel Art™ Essiccatori sotto vuoto compatti SP Scienceware™
Codice prodotto. 11316984
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
20.6 cm
26 cm
31 cm
Colore:
Bianco
Trasparente
Materiale:
Fondo in polipropilene, sezione superiore in policarbonato
Policarbonato
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Colore Materiale unitSize
11316984 20.6 cm Bianco Fondo in polipropilene, sezione superiore in policarbonato Pezzo
11326984 26 cm Bianco Fondo in polipropilene, sezione superiore in policarbonato Pezzo
11852732 31 cm Bianco Fondo in polipropilene, sezione superiore in policarbonato Pezzo
10461135 20.6 cm Trasparente Policarbonato Pezzo
10236044 26 cm Trasparente Policarbonato Pezzo
11357184 31 cm Trasparente Policarbonato Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11316984 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore F420100000
Spedizione stimata: 15-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Sezioni superiore e inferiore, O-ring in neoprene, rubinetto d'arresto, piastra per campioni in polipropilene
Questi piccoli essiccatori a vuoto in plastica consentono di degassare i liquidi in modo facile e veloce, in laboratorio o in aula
Questi essiccatori in plastica a vuoto di piccole dimensioni consentono di degassare i liquidi in modo rapido e semplice in laboratorio o in aula
  • Le unità robuste e infrangibili consentono la conservazione all’asciutto e la protezione dei prodotti sensibili
  • Più leggeri e meno costosi rispetto ai modelli in vetro di dimensioni simili; non si scheggiano come il vetro
  • Tenere al vuoto completo (29.9 poll. Hg) a temperatura ambiente per 24 ore
  • Rubinetto d’arresto rastremato in polipropilene con tappo in PTFE per tubi con diametro interno da 1/4 a 3/8 poll. e consente l’ingresso controllato dell'aria, evitando turbolenze non necessarie
  • L'O-ring in neoprene garantisce una tenuta ermetica fino a 0°C senza la necessità di utilizzare il grasso (l'anello non verrà danneggiato se si utilizza il grasso)
  • Grazie alla parte superiore in policarbonato trasparente piatta e a cupola con un grande pomolo scanalato, le distanze interne sono massimizzate e il volume interno medio è maggiore del 13% rispetto alle cupole semisferiche standard
  • Tutti i modelli includono una piastra perforata con spessore di 1/8 poll. (0.32 cm); l’essiccante monouso o riutilizzabile può essere posizionato sopra o sotto la piastra
  • I modelli con fondo in policarbonato trasparente offrono una maggiore visibilità da più angoli
  • I modelli con fondo in polipropilene bianco possono sostenere crogioli a incandescenza sulle piastre dell’essiccatore in ceramica ad alto calore Minerit HD (disponibili separatamente, serie F42038)
  • I modelli con fondo in policarbonato trasparente offrono una maggiore visibilità da più angolazioni
Specifica
Colore Bianco
Materiale Fondo in polipropilene, sezione superiore in policarbonato
Product Type Essiccatore sotto vuoto
Include Sezioni superiore e inferiore, O-ring in neoprene, rubinetto d'arresto, piastra per campioni perforata dello spessore di 0,32 cm in polipropilene, rubinetto d'arresto rastremato in polipropilene con spina in PTFE e maniglia rossa, tappo a testa piatta in policarbonato trasparente con grande manopola scanalata
Altezza (sistema metrico) 20.6 cm
Altezza (sistema imperiale) 8,11 in.
Diametro (sistema imperiale) interno 5,78 in.
Diametro (sistema imperiale) flangia esterna 6,75 in.
Diametro (sistema imperiale) piastra 5,5 in.
Diametro (sistema metrico) flangia esterna 17.1 cm
Diametro (sistema metrico) piastra 14 cm
Diametro (sistema metrico) interno 14.9 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 27.3 cm