Learn More
Bel-Art™ Ancorette magnetiche capsula Spinbar™ SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
5.3 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- L'ancoretta magnetica poligonale ruota all'interno della capsula in polistirene
- Previene i danni durante le regolazioni del pH e ai gel durante le procedure di colorazione/decolorazione
- La capsula grande e piatta mantiene l'ancoretta di agitazione costantemente centrata sul fondo delle unità per elettroforesi verticale per miscelare efficacemente il running buffer
- Impedisce che l'ancoretta venga ostacolata da sostanze chimiche che, in acqua, si trasformano in gel appiccicoso e consente una dissoluzione efficiente
- Dopo l'uso, la capsula può essere facilmente smontata per la pulizia
- Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Include | Ancorette magnetiche poligonali da 30 x 8 mm |
| Rivestimento | PTFE, FDA-grade, USP Class VI |
| Diametro (sistema metrico) | 5.3 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5.3 cm |
| Materiale | PS (polistirene) |
| Quantità | 1 |
| Forma | Poligonale |
| Tipo | Magnetic Stir Bar |