Learn More
Bel-Art™ Filtro magnetico per scarichi SP Scienceware™ Spinbar™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Verde
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Long slits in the sides and skirt allow fluids to drain easily and rapidly
- A wide skirt enables strainer to be used in a variety of sink drains; flat edge on one side allows it to be placed close to the sink wall
- Four legs on the underside anchor the strainer firmly in sink drain and prevent it from being dislodged by flowing liquid
- Color choices improve visibility of stirring bars
Specifica
Specifica
| Colore | Verde |
| Dimensioni (L x P x A) | 5 x 1.44 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Impedisce il deflusso delle ancorette nello scarico insieme all’acqua di lavaggio |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ancorette |
| Include | 4 magneti forti su ciascun angolo, lunghe fessure ai lati e ampia corona |
| Diametro (sistema metrico) | 127 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 127 mm |
| Materiale | PTFE, Alnico Magnet |
| Quantità | 1 |
| Forma | Disc |
| Vedi altri risultati |