Learn More
Bel-Art™ Filtro magnetico per scarichi SP Scienceware™ Spinbar™
Codice prodotto. p-3592026 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Verde
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11823210
Marca: Bel-Art™ F377870000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il filtro per scarichi, resistente agli agenti chimici, dispone di quattro potenti magneti in ciascun angolo per attrarre e trattenere le ancorette magnetiche Spinbar. Il filtro magnetico per scarichi Bel Art™ SP Scienceware™ Spinbar™ rappresenta una soluzione semplice per evitare che le ancorette magnetiche Spinbar™ finiscano nello scarico.
  • Long slits in the sides and skirt allow fluids to drain easily and rapidly
  • A wide skirt enables strainer to be used in a variety of sink drains; flat edge on one side allows it to be placed close to the sink wall
  • Four legs on the underside anchor the strainer firmly in sink drain and prevent it from being dislodged by flowing liquid
  • Color choices improve visibility of stirring bars
Specifica
Colore Blue
Dimensioni (L x P x A) 5 x 1.44 in.
Da utilizzare con (applicazione) Prevents stir bar from washing down drain
Da utilizzare con (apparecchiatura) Stirring bars
Include 4 strong magnets in each corner, long slits in the sides and wide skirts
Diametro (sistema metrico) 127 mm
Lunghezza (sistema metrico) 127 mm
Materiale PTFE, Alnico Magnet
Quantità 1
Forma Disc
Tipo Magnetic Stir Bar Arrester