Learn More
Bel-Art™ Ancorette magnetiche rotonde Spinbar™ SP Scienceware™
Codice prodotto. 11366944 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
76.2 mm
101.6 mm
152.4 mm
Diametro (sistema metrico):
12.7 mm
16 mm
19 mm
Lunghezza (sistema imperiale):
3 in
4 in
6 in
Diametro (sistema imperiale):
0.5 pollici
0.62 in
0.75 pollici
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11366944
Marca: Bel-Art™ F371110003
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le ancorette magnetiche cilindriche offrono eccellenti funzionalità di centratura e di conservazione dell'integrità dei campioni
  • Il piccolo perno ad anello rimovibile centrale aggiunge versatilità
  • Il perno ad anello consente un'area di contatto minima tra la barra e il recipiente, riduce l'attrito e la formazione di striature nei contenitori di plastica
  • Magnete in Alnico incapsulato in un rivestimento a basso attrito in PTFE omologato di grado FDA, USP classe VI
  • Durevole e inerte
  • Autoclavabile
Certifications
Prodotto in uno stabilimento con registrazione ISO 9001:2008 e ratificato da certificazione SGS
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità FDA, USP classe VI, ISO 9001:2008
Colore Bianco
Diametro (sistema imperiale) 0.5 pollici
Lunghezza (sistema imperiale) 3 in
Rivestimento PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Diametro (sistema metrico) 12.7 mm
Lunghezza (sistema metrico) 76.2 mm
Materiale Magnete AlNiCo
Quantità 50
Forma Cilindrico
Tipo Magnetic Stir Bar with Pivot Ring