Learn More
Bel-Art™ Ancorette magnetiche rotonde Spinbar™ SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
76.2 mm
101.6 mm
152.4 mm
Diametro (sistema metrico):
12.7 mm
16 mm
19 mm
Lunghezza (sistema imperiale):
3 in
4 in
6 in
Diametro (sistema imperiale):
0.5 pollici
0.62 in
0.75 pollici
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Il piccolo perno ad anello rimovibile centrale aggiunge versatilità
- Il perno ad anello consente un'area di contatto minima tra la barra e il recipiente, riduce l'attrito e la formazione di striature nei contenitori di plastica
- Magnete in Alnico incapsulato in un rivestimento a basso attrito in PTFE omologato di grado FDA, USP classe VI
- Durevole e inerte
- Autoclavabile
Certifications
Prodotto in uno stabilimento con registrazione ISO 9001:2008 e ratificato da certificazione SGS
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | FDA, USP classe VI, ISO 9001:2008 |
| Colore | Bianco |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.5 pollici |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3 in |
| Rivestimento | PTFE, FDA-grade, USP Class VI |
| Diametro (sistema metrico) | 12.7 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 76.2 mm |
| Materiale | Magnete AlNiCo |
| Quantità | 50 |
| Vedi altri risultati |