Learn More
Bel-Art™ Assortimento di ancorette magnetiche Spinbox™ Spinplus™ SP Scienceware™
Codice prodotto. 11755064 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Forma:
Egg
Ottagonale
Dimensione della confezione:
pezzi 13
pezzi 24
Codice prodotto. 11755064
Marca: Bel-Art™ F371850000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
17 ancorette ottagonali assortite, standard e micro; ancorette standard con perno ad anello. 12 ancorette ottagonali assortite, ancorette standard con perno ad anello. 22 ancorette rotonde assortite con perni ad anello rimovibili sulle ancorette con lunghezza superiore a 1 pollice. 18 ancorette poligonali assortite in misure metriche. 24 ancorette ottagonali assortite, codifica a colori, con perno ad anello. 12 micro ancorette assortite con codifica a colori. 13 ancorette ovali assortite. 5 ancorette Spinplus assortite a forma di '+'
Utili assortimenti di dimensioni e forme comuni
  • Pratica custodia per separare dimensioni e stili per un'organizzazione semplice e senza inutili ricerche
  • Rivestimento in Teflon™ PTFE a basso attrito di grado FDA, USP Classe VI; durevole e inerte
  • Disponibili in forma ottagonale, ovale e Spinplus™
  • Sterilizzabile in autoclave
Certifications
ISO 9001:2008
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità FDA, USP classe VI, ISO 9001:2008, SGS
Colore Rosso, giallo, blu
Include Due per ognuna delle seguenti misure: 0.5 x 0.31 poll., 0.63 x 0.31 poll., 1 x 0.38 poll., 1.5 x 0.38 poll., 2 x 0.38 poll. e 2.5 x 0.38 poll.
Rivestimento PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Diametro (sistema metrico) 7.9 mm, 9.7 mm
Lunghezza (sistema metrico) 12.7 mm, 16 mm, 25.4 mm, 38.1 mm, 50.8 mm, 63.5 mm
Materiale Magnete AlNiCo
Quantità 6
Forma Ottagonale
Tipo Magnetic Stir Bar with Pivot Ring