Learn More
Bel-Art™ Piattaforma per agitatore orbitale Spindrive™ ProCulture
Codice prodotto. 12338059 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Orbita:
22 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12338059
Marca: Bel-Art™ F370410000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Trasforma un agitatore magnetico standard in una piattaforma di agitazione orbitale per risparmiare i costi e lo spazio necessario per altre apparecchiature da laboratorio.
Turns a standard magnetic stirrer into an orbital shaking platform saving the expense and space requirements of additional lab equipment.
Perfetta per piastre, fiasche e vassoi, è ideale anche per la lavorazione Western Blot.
  • Per agitazione e miscelazione; diametro dell'orbita rotante di 21.7 mm (7/8 di pollice)
  • La regolazione dell'agitatore viene controllata impostando l'agitatore magnetico alla velocità desiderata
  • La piattaforma protegge il meccanismo operativo da eventuali fuoriuscite
  • La superficie antiscivolo impedisce lo scivolamento dei contenitori
  • Nella base sono integrati dei supporti da afferrare per il sollevamento e il trasporto
  • Supporta fino a 6.8 kg (15 libbre)
  • Dimensioni: 8.9 x 8.9 x 2.1 in
  • Peso: 2.2 libbre
Brevetto USA 5,409,312.
Specifica
Orbita 22 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 6.8 kg
Intervallo di velocità 0 to 300 rpm
Tensione 0/1 V
Product Type Agitatore con piattaforma orbitale
Dimensioni (L x P x A) 8.9 x 8.9 x 2.1 in (22.5 x 22.5 x 5.3 cm)
Altezza (sistema imperiale) 2,1 pollici
Altezza (sistema metrico) 5.3 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.9 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 22.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 8.9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 22.5 cm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 2.25 libbre
Peso di spedizione (sistema metrico) 1 kg
Modello Proculture Oribital Shaker