Learn More
Bel-Art™ Piattaforma orbitale vibrante Spindrive™ SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Orbita:
1.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Specifica
Specifica
| Orbita | 1.5 mm |
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 6.8 kg |
| Intervallo di velocità | 0 to 300 rpm |
| Tensione | 0/1 V |
| Product Type | Piattaforma vibrante orbitale |
| Dimensioni (L x P x A) | 8.9 x 8.9 x 2.1 in (22.5 x 22.5 x 5.3 cm) |
| Altezza (sistema imperiale) | 2,1 pollici |
| Altezza (sistema metrico) | 5.3 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8.9 in |
| Lunghezza (sistema metrico) | 22.5 cm |
| Vedi altri risultati |