Learn More
Bel-Art™ Ancorette magnetiche Spinplus™ SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
9.5 mm
Diametro (sistema metrico):
9.5 mm
Lunghezza (sistema imperiale):
0.37 in
Diametro (sistema imperiale):
0.37 in
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- La forma a “+” crea un vortice profondo e garantisce un funzionamento stabile e silenzioso
- Magnete in Alnico incapsulato in un rivestimento a basso attrito in Teflon™ PTFE di grado FDA, USP Classe VI; durevole e inerte
- Prodotto in uno stabilimento con registrazione ISO 9001:2008 e ratificato da certificazione SGS
- Autoclavabile
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | FDA, USP classe VI, ISO 9001:2008 |
| Colore | Bianco |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.37 in |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.19 pollici |
| Altezza (sistema metrico) | 4.7 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 0.37 in |
| Rivestimento | PTFE, FDA-grade, USP Class VI |
| Diametro (sistema metrico) | 9.5 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 9.5 mm |
| Vedi altri risultati |