Learn More
Bel-Art™ Cucchiai per campionamento in acciaio inossidabile SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5, 2 ml
1.6, 3 ml
2, 8 ml
Lunghezza (sistema metrico):
15 cm
21 cm
30 cm
Dimensione della confezione:
2 confezioni
Descrizione
Double-ended spoons offer two bowl sizes for convenient sample handling
- In acciaio inossidabile 304 lucidato
- Manico pieno arrotondato per una maggiore maneggevolezza
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Capacità (sistema metrico) | 0.5, 2 ml |
| Colore | Silver |
| Monouso | Reusable |
| Product Type | Cucchiaio |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5.9 in |
| Larghezza (sistema imperiale) | 1.25 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 3.17 cm |
| Dimensioni (L x P) | 5.9 x 1.25 in (15 x 3.17 cm) |
| Include | Doppia estremità con cucchiaio piccolo da 0.5 ml a un'estremità e cucchiaio grande da 2 ml all'altra |
| Vedi altri risultati |