Learn More
Bel-Art™ Cucchiai per campionamento in acciaio inossidabile SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5, 2 ml
1.6, 3 ml
2, 8 ml
Lunghezza (sistema metrico):
15 cm
21 cm
30 cm
Dimensione della confezione:
2 confezioni
Descrizione
Double-ended spoons offer two bowl sizes for convenient sample handling
- In acciaio inossidabile 304 lucidato
- Manico pieno arrotondato per una maggiore maneggevolezza
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Capacità (sistema metrico) | 1.6, 3 ml |
| Colore | Silver |
| Monouso | Reusable |
| Product Type | Cucchiaio |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8.26 in |
| Include | Doppia estremità con cucchiaio piccolo da 1.6 ml a un'estremità e cucchiaio grande da 3 ml all'altra |
| Lunghezza (sistema imperiale) maniglia | 5.8 in |
| Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 14.73 cm |
| Materiale | Acciaio inox |
| Vedi altri risultati |