Learn More
Bel-Art™ Cucchiai per campionamento in acciaio inossidabile SP Scienceware™
Codice prodotto. p-3273731 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5, 2 ml
1.6, 3 ml
2, 8 ml
Lunghezza (sistema metrico):
15 cm
21 cm
30 cm
Dimensione della confezione:
2 confezioni
Codice prodotto. 15580122
Marca: Bel-Art™ H367290030
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I cucchiai a doppia estremità offrono due dimensioni delle vaschette per una pratica manipolazione dei campioni
Double-ended spoons offer two bowl sizes for convenient sample handling
  • In acciaio inossidabile 304 lucidato
  • Manico pieno arrotondato per una maggiore maneggevolezza
Specifica
Autoclavabile
Capacità (sistema metrico) 2, 8 ml
Colore Silver
Monouso Reusable
Product Type Cucchiaio
Lunghezza (sistema imperiale) 11.81 pollici
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 pollici
Larghezza (sistema metrico) 3.81 cm
Dimensioni (L x P) 11.81 x 1.5 in (30 x 3.81 cm)
Include Doppia estremità con cucchiaio piccolo da 2 ml a un'estremità e cucchiaio grande da 8 ml all'altra
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 9.25 pollici
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 23.49 cm
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm