Learn More
Bel Art™ Rack per colture di tessuti Stak-a-Tray™ SP Scienceware™
Codice prodotto. 17692215 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Large Tray Holder
Small Tray Holder
Vassoio, intero
Capacità:
Microplates (Standard Size Flat)
Sample Containers
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17692215
Marca: Bel Art™ H186100470
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Massimizzano lo spazio nell'incubatore, nella camera refrigerata e sul banco
  • Keeps trays, flasks and dishes level and stable for even settling of tissue culture cells
  • Racks interlock when stacked, to a maximum of 5 racks high (allows up to 20 levels of trays)
  • Each rack tier holds one large tray (Mfr. No. 18610-1440), 35.6 x 35.6cm, or two smaller trays (Mfr. No. 18610-0470), 17.8 x 35.6cm
  • Perforated trays allow air, gas and water vapor circulation
  • Racks and trays sold separately
  • Stainless-steel storage system is autoclavable
Rack, 2-Tier (Mfr. No. 18610-0420)
  • 5cm clearance between trays, ideal for storing larger culture flasks
Rack, 4-Tier (Mfr. No. 18610-0440)
  • 2.4cm clearance between trays, for storing Petri dishes or smaller culture flasks
Specifica
Product Type Small Tray Holder
Matrice 12 x 1
Autoclavabile Autoclavable
Colore Silver
Capacità Sample Containers
Materiale Stainless Steel
Posizioni 12
Forma Rettangolare
Ripiani None
Sovrapponibile
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema metrico) 178 mm
Altezza (sistema metrico) 12.5 mm