Learn More
Bel-Art™ Pipettatore Vaccu-Pette a 96 pozzetti SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
:
L x W x H: 12.7 x 8.6 x 3.7cm
Descrizione
Ideale per l’aspirazione o l’erogazione di 96 pozzetti in meno di 10 secondi, con un’accelerazione delle azioni di lavaggio o erogazione ripetitive
- Per la sostituzione simultanea di terreni o per l'aggiunta/rimozione di reagenti in piastre a 96 pozzetti
- Collegare una siringa in plastica monouso e rilasciare lo stantuffo per trasferire il liquido
- In plastica trasparente
- Con uscita per aspirare ad un’estremità e un tubo corto con diametro interno di 3.2 mm, forniti per collegare la siringa
- Modello sterile/monouso, stampato in plastica trasparente, monouso
- Richiede l’utilizzo di una siringa sterile monouso da 30 ml o più grande
Specifica
Specifica
| Descrizione | 96 pozzetti; L x P x H: 12.7 x 8.6 x 3.7 cm |
| Materiale | Plastica |
| Sterilità | Sterili |
| Quantità | Confezioni singole |
| Colore | Clear |
| Volume (sistema metrico) | 30 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 12.7 cm |
| Tipo | Dispositivo di pipettaggio |
| Monouso | Reusable |