Learn More
Bel-Art™ Sessole per campionamento SP Scienceware™ Sterileware™ Economy
Codice prodotto. 11312174 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11312174
Marca: Bel-Art™ F367400005
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Molded high-impact polystyrene for durability and stiffness. Spoons are ideal for retrieving small, specific volume samples of powders or liquids.
  • Molded of durable, white high-impact polystyrene for durability and stiffness when sampling packed powders
  • Flat-bottom shape permits use as a weighing boat
  • For one-time use
Specifica
Sterilità Sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma Flat Bottom
Capacità (sistema metrico) 20 ml
Colore Bianco
Certificazione/Conformità FDA
Monouso
Product Type Cucchiaio per campioni
Da utilizzare con (applicazione) Strumenti progettati per il recupero di piccoli campioni di polveri o liquidi con volume specifico; duraturi e resistenti nel campionamento di polveri impaccate
Include Certificato di trattamento per sterilizzazione
Materiale Polistirene