Learn More
Bel-Art™ Sessole per campionamento SP Scienceware™ Sterileware™ Economy
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.25 ml
2.5 ml
5 ml
8 ml
20 ml
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Quantità:
10/Pk.
100/Pk.
12/Pk.
Dimensione della confezione:
10 confezioni
pezzi 100
pezzi 12
Descrizione
- Molded of durable, white high-impact polystyrene for durability and stiffness when sampling packed powders
- Flat-bottom shape permits use as a weighing boat
- For one-time use
Order Info
100 cucchiai sterili confezionati singolarmente o 12 cucchiai non sterili per confezione
Specifica
Specifica
| Quantità | 12/Pk. |
| Sterilità | Non-sterile |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Forma | Flat Bottom |
| Capacità (sistema metrico) | 2.5 ml |
| Colore | Bianco |
| Product Type | Cucchiaio per campioni |
| Da utilizzare con (applicazione) | Consentono un campionamento rapido di volumi specifici per misurazioni di campioni secchi e liquidi; duraturi e resistenti nel campionamento di polveri confezionate |
| Materiale | Polistirene |