Learn More
Bel-Art™ Sessole per campionamento SP Scienceware™ Sterileware™ Economy
Codice prodotto. 11382174 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.25 ml
2.5 ml
5 ml
8 ml
20 ml
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Quantità:
10/Pk.
100/Pk.
12/Pk.
Dimensione della confezione:
10 confezioni
pezzi 100
pezzi 12
Codice prodotto. 11382174
Marca: Bel-Art™ F367400023
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In polistirene stampato ad alto impatto per durata e resistenza elevate. I cucchiai per campionamento SP Scienceware™ Sterileware™ Economy sono ideali per la raccolta di piccoli volumi specifici di campione in polvere o liquido.
  • Molded of durable, white high-impact polystyrene for durability and stiffness when sampling packed powders
  • Flat-bottom shape permits use as a weighing boat
  • For one-time use
Order Info
100 cucchiai sterili confezionati singolarmente o 12 cucchiai non sterili per confezione
Specifica
Quantità 12/Pk.
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma Flat Bottom
Capacità (sistema metrico) 5 ml
Colore Bianco
Product Type Cucchiaio per campioni
Da utilizzare con (applicazione) Consentono un campionamento rapido di volumi specifici per misurazioni di campioni secchi e liquidi; duraturi e resistenti nel campionamento di polveri confezionate
Materiale Polistirene