Learn More
Bel-Art™ Sessole per campionamento SP Scienceware™ Sterileware™ Economy
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
10 confezioni
pezzi 100
pezzi 12
Capacità (sistema metrico):
1.25 ml
2.5 ml
5 ml
8 ml
20 ml
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Quantità:
10/Pk.
100/Pk.
12/Pk.
Descrizione
- Molded of durable, white high-impact polystyrene for durability and stiffness when sampling packed powders
- Flat-bottom shape permits use as a weighing boat
- For one-time use
Order Info
100 cucchiai sterili confezionati singolarmente o 12 cucchiai non sterili per confezione
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Product Type | Spoon |