Learn More
Bel-Art™ Sessole per campionamento SP Scienceware™ Sterileware™ Economy
Codice prodotto. p-2683262 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.25 ml
2.5 ml
5 ml
8 ml
20 ml
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Quantità:
10/Pk.
100/Pk.
12/Pk.
Dimensione della confezione:
10 confezioni
pezzi 100
pezzi 12
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 11372174
Marca: Bel-Art™ F367400022
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
In polistirene stampato ad alto impatto per durata e resistenza elevate. I cucchiai per campionamento SP Scienceware™ Sterileware™ Economy sono ideali per la raccolta di piccoli volumi specifici di campione in polvere o liquido.
  • Molded of durable, white high-impact polystyrene for durability and stiffness when sampling packed powders
  • Flat-bottom shape permits use as a weighing boat
  • For one-time use
Order Info
100 cucchiai sterili confezionati singolarmente o 12 cucchiai non sterili per confezione
Specifica
Quantità 12/Pk.
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma Flat Bottom
Capacità (sistema metrico) 2.5 ml
Colore Bianco
Product Type Cucchiaio per campioni
Da utilizzare con (applicazione) Consentono un campionamento rapido di volumi specifici per misurazioni di campioni secchi e liquidi; duraturi e resistenti nel campionamento di polveri confezionate
Materiale Polistirene