Learn More
Bel-Art™ Sessole per campionamento Sterileware™ Economy SP Scienceware™
Codice prodotto. 11322174 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
63 ml
83 ml
125 ml
250 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 11322174
Marca: Bel-Art™ F369330001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Una misurazione economica e precisa delle sostanze liquide o secche
An inexpensive and accurate measure for dry or liquid sample collection.
  • La capacità è indicata su ciascuna sessola e il livellamento del campione sul bordo superiore piatto garantisce una misurazione del volume ripetibile e coerente
  • La forma a fondo piatto e il peso ridotto consentono l'uso come navicella per pesata
  • Queste sessole monopezzo sono realizzate in polistirene bianco resistente agli urti
Specifica
Quantità 50/Pk.
Sterilità Prodotto sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma Flat Bottom
Capacità (sistema imperiale) 2 once
Capacità (sistema metrico) 63 ml
Colore Bianco
Certificazione/Conformità FDA
Monouso
Product Type Sessola per campionamento
Da utilizzare con (applicazione) Forniscono misurazioni accurate di sostanze secche o liquide
Lunghezza (sistema imperiale) 5¹/16 in.
Size 9.4 x 4.4 x 2.7 cm (LxWxH) Bowl
Larghezza (sistema imperiale) 0.029 in.
Larghezza (sistema metrico) 4.4 cm
Include Certificato di trattamento per sterilizzazione
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 1.375 in.
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 3.5 cm
Materiale Polistirene
Lunghezza (sistema metrico) 12.9 cm
Sterilized products are not returnable.