Learn More
Bel-Art™ Sessole per campionamento Sterileware™ Economy SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
63 ml
83 ml
125 ml
250 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
An inexpensive and accurate measure for dry or liquid sample collection.
- La capacità è indicata su ciascuna sessola e il livellamento del campione sul bordo superiore piatto garantisce una misurazione del volume ripetibile e coerente
- La forma a fondo piatto e il peso ridotto consentono l'uso come navicella per pesata
- Queste sessole monopezzo sono realizzate in polistirene bianco resistente agli urti
Specifica
Specifica
| Quantità | 50/Pk. |
| Sterilità | Prodotto sterile |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Forma | Flat Bottom |
| Capacità (sistema imperiale) | 2.7 once |
| Capacità (sistema metrico) | 83 ml |
| Colore | Bianco |
| Certificazione/Conformità | FDA |
| Monouso | Sì |
| Product Type | Sessola per campionamento |
| Vedi altri risultati |
Sterilized products are not returnable.