Learn More
Bel-Art™ Sessole per campionamento rosse Sterileware™ SP Scienceware™
Codice prodotto. 11761776 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 ml
125 ml
250 ml
Quantità:
10/Pk.
100/Cs.
Dimensione della confezione:
10 confezioni
pezzi 100
Codice prodotto. 11761776
Marca: Bel-Art™ H369062008
Forma e dimensioni ideali per il prelievo di campioni, in particolare da contenitori a bocca larga
Perfect shape and size for taking samples, especially from wide-mouth containers.
Progettate per contenere varie capacità, queste sessole monopezzo sono realizzate in polistirene con elevata resistenza agli urti
  • Le sessole per campionamento da 2 once e 4 once sono dotate di un manico lungo che aumenta la distanza tra la mano e il campione
  • Se posizionate su una superficie piana, rimangono in posizione verticale; possono essere utilizzate come navicelle per pesata
  • La sessola colorata riduce la possibilità di venire dimenticata nel campione; il colore può essere utilizzato come codice per evitare la contaminazione incrociata e fornire uno sfondo a contrasto per campioni di colore chiaro
  • In materiali di grado FDA
  • Confezionati singolarmente sigillati e sterilizzati in busta di polietilene, pronti per l'uso e per lo smaltimento
  • Lotto stampato per un accurato tracciamento; spedizione con certificato di trattamento per sterilizzazione
Specifica
Quantità 100/Cs.
Sterilità Sterili
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 8 once
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Colore Rosso brillante
Certificazione/Conformità FDA
Monouso
Product Type Confezione di 100 sessole per campionamento
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori a bocca larga
Da utilizzare con (applicazione) Progettate per prelevare campioni, in particolare da contenitori a bocca larga, riducono la presenza di campioni residui sulla sessola o la possibilità che la sessola venga accidentalmente lasciata nel campione
Lunghezza (sistema imperiale) 7.5 in
Size 13.5 x 5.4 x 4.9 cm (LxWxH) Bowl
Larghezza (sistema imperiale) 2.12 in
Larghezza (sistema metrico) 5.4 cm
Include Certificato di sterilizzazione
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 2.18 in
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 5.6 cm
Materiale Polistirene
Lunghezza (sistema metrico) 19 cm