Learn More
Bel-Art™ Spatole per campionamento SP Scienceware™ Sterileware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware ProdottiDescrizione
Ideal for every type of powdered or granulated materials. Spatulas are ideal for taking sterile samples during process quality inspections and for piercing plastic-lined paper bags or similar packages.
La forma a V, confermata nel tempo, rende più facile il trasferimento di terreni in polvere, a lamelle, cristallini o granulari
La spatola lunga 14 poll. (16-241-210) è perfetta per prelevare reagenti aggregati o cristallizzati dal fondo di bottiglie o recipienti a collo lungo, con collo di diametro 0.75 poll. (18mm)
Sterileware (16-241-210, 14-358-20)
- Modelli da 9 e 14 poll.
- Polistirene ad alto impatto
- Confezionate singolarmente
- Sterilizzate mediante irraggiamento gamma
- Lotto stampato, consegnate con certificato di trattamento
- Spatola da 9 poll.
- Polipropilene
Specifica
Specifica
| Sterilità | Sterile |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Forma | Pointed End |
| Monouso | Sì |
| Product Type | Spatola per campionamento Sterileware™ |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori, buste e fusti |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per ogni tipo di materiale in polvere o grani, perfetto per il prelievo di campioni sterili durante le ispezioni della qualità del processo o per forare sacchetti di carta plastificata o confezioni analoghe |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 0,75 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 1,9 cm |
| Vedi altri risultati |