Learn More
Bel-Art™ Spatole per campionamento SP Scienceware™ Sterileware™, 35.6 cm, sterili
Codice prodotto. 13442489 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
35,6 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 13442489
Marca: Bel-Art™ H369300050
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideale per ogni tipo di materiale in polvere o in granuli. Le spatole per campionamento Bel Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ sono perfette per il prelievo di campioni sterili durante le ispezioni di qualità dei processi o per forare sacchetti di carta plastificata o confezioni analoghe.
La forma a V, collaudata nel tempo, rende più facile il trasferimento di terreni in polvere, in fiocchi, cristallini o granulari
La spatola lunga 14 pollici (16-241-210-) è perfetta per rimuovere reagenti incrostati o cristallizzati dal fondo di bottiglie o recipienti a collo lungo, con diametro del collo anche di soli 0.75 pollici (18 mm)
Modelli Sterileware (16-241-210, 14-358-20)
  • 9 e da 14 pollici
  • Polistirene con elevata resistenza agli impatti
  • In confezione singola
  • Sterilizzati mediante irradiazione gamma
  • Lotto stampato e spedizione con certificato di trattamento
Modello non sterile (03-421-149)
  • Spatola da 9 pollici
  • Polipropilene
Specifica
Sterilità Sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma Pointed End
Capacità (sistema metrico) 23 mL
Monouso
Product Type Spatola per campionamento Sterileware™
Da utilizzare con (apparecchiatura) Flaconi o vasi alti
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per ogni tipo di materiale in polvere o grani, perfetto per il prelievo di campioni sterili durante le ispezioni della qualità del processo o per asportare reagenti aggregati o cristallizzati dal fondo di flaconi o vasi a collo lungo
Lunghezza (sistema imperiale) lama 10 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in.
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 4 in.
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 10,2 cm
Materiale Polistirene
Lunghezza (sistema metrico) 35,6 cm