Learn More
Bel-Art™ Sessole Sense-Able Scoops™ rilevabili al metal detector e ai raggi X Sterileware™ SP Scienceware™
Codice prodotto. 12383750 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
60 ml
125 mL
125 ml
250 mL
250 ml
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
5.6 cm
5.6 cm
12.7 cm
12.7 cm
Colore:
Black
Blu
Blue
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 12383750
Marca: Bel-Art™ H369020005
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
La sessola e i relativi frammenti possono essere rilevati mediante apparecchiature per il rilevamento di metalli standard e a raggi X per evitare la contaminazioni, la quarantena e il richiamo potenziali della produzione
  • Standard metal detection and x-ray equipment can detect scoop fragments as small as 1.6 mm3
  • Molded with a custom FDA grade polystyrene resin blend containing trace amounts of stainless steel Dark blue or black color provides a high contrast background to better view material; Blue coloring conforms to industry standard for metal detectable materials
  • Long handles on 2 and 4 oz. scoops keeps hand farther from sample to reduce contamination or exposure
  • Flat bottom on 2 and 4 oz. scoops holds scoop upright for use a weighing boat: won't spill when resting on flat surface
  • Individually wrapped in polyethylene bag and gamma sterilized, lot stamped—ready for one-time use and disposal
Specifica
Sterilità Sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 2 oz.
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Colore Black
Certificazione/Conformità FDA
Monouso Single-use
Product Type Metal and X-Ray Detectable Scoop
Finitura Impregnated with Stainless Steel Powder
Da utilizzare con (apparecchiatura) Metal detection and X-ray equipment
Da utilizzare con (applicazione) Prevents potential production contamination, quarantine and recal
Include Certificate of processing for sterilization
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 5 in.
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 12.7 cm
Materiale Polystyrene Resin
Tipo di maniglia Lunga