Learn More
Bel-Art™ Sessole Sense-Able Scoops™ rilevabili al metal detector e ai raggi X Sterileware™ SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
60 ml
125 mL
125 ml
250 mL
250 ml
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
5.6 cm
5.6 cm
12.7 cm
12.7 cm
Colore:
Black
Blu
Blue
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Descrizione
- Gli apparecchi a raggi X e i metal detector standard sono in grado di rilevare frammenti di sessola di piccole dimensioni, anche di soli 1.6 mm3
- Sagomato con una speciale miscela di resina di polistirene di grado FDA contenente tracce di acciaio inossidabile Il colore nero o blu scuro fornisce uno sfondo ad alto contrasto per una migliore visibilità del materiale; il colore blu è conforme allo standard industriale per i materiali rilevabili al metal detector
- I manici lunghi delle sessole da 2 e 4 once mantengono la mano lontano dal campione per ridurre la contaminazione o l'esposizione
- Il fondo piatto delle sessole da 2 e 4 once consente di tenere la sessola in posizione verticale per l'uso come navicella per pesata: nessuna fuoriuscita quando si poggia su una superficie piana
- Confezionate singolarmente in sacchetto di polietilene e sterilizzate con irradiazione gamma, lotto stampato—pronte per l'uso singolo e lo smaltimento
Specifica
Specifica
| Sterilità | Sterile |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 2 once |
| Capacità (sistema metrico) | 60 ml |
| Colore | Blue |
| Certificazione/Conformità | FDA |
| Monouso | Sì |
| Product Type | Sessola rilevabile da apparecchiature per il rilevamento di metalli e ai raggi X |
| Finitura | Impregnato con polvere di acciaio inossidabile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Apparecchiature per il rilevamento di metalli e i raggi X |
| Vedi altri risultati |