Learn More
Bel Art™ Rack per ghiaccio per provette per microcentrifuga in polipropilene SP Scienceware™
Codice prodotto. 16894066 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For 40omLl tubes
Per provette da 1.5 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16894066
Marca: Bel Art™ H189010000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per la conservazione o le procedure da banco a stabilità termica
  • Two-piece construction: upper section has holes to hold tubes; Lower tray section holds water or crushed ice to cool samples
  • Easy-to-clean, light gray high-impact styrene
Short Rack (Mfr. No. 18901 0000)
  • Holds 105 400μL microcentrifuge tubes or others with 8 mm diameter Dimensions 8.6L x 4.7W x 2.6 in. H (21.9 x 12.4 x 6.7 cm)
  • Stackable
Long Rack (Mfr. No. 18907 0000)
  • Holds 120 1.5 mL microcentrifuge tubes or others with 12 mm diameter
  • Dimensions 16L x 5.6W x 2.2 in. H (40.6 x 14.3 x 5.7 cm)
Specifica
Product Type Microcentrifuge Tube Ice Rack
Matrice 21 x 5
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Gray/White
Capacità Microtubes (400 μL)
Materiale Polystyrene
Posizioni 105
Forma Rettangolare
Ripiani None
Sovrapponibile
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) For 40omLl tubes
Quantità 12/Cs.
Dimensioni (L x P x A) 8.5 x 4.87 x 2.62 in. (21.6 x 12.4 x 6.7 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 21.6 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.4 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.87 in.
Altezza (sistema metrico) 6.7 cm
Altezza (sistema imperiale) 2.62 in.