Learn More
Bel-Art™ Sacchetti per smaltimento di rifiuti a rischio biologico SP Scienceware™ Super
Codice prodotto. 10287083 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
19 x 14 pollici (48 x 36 cm)
23 x 19 in. (58 x 48 cm)
31 x 38 in. (79 x 96 cm)
35 x 25 in. (35 x 64 cm)
37 x 48 in. (94 x 122 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
Codice prodotto. 10287083
Marca: Bel-Art™ F131652535
Protezione contro strappi e fuoriuscite pericolose. I sacchetti per smaltimento di rifiuti a rischio biologico SP Scienceware™ Super sono dotati di etichetta di sterilizzazione che diventa più scura se esposta alla sterilizzazione a vapore per 20 minuti.
  • Protect against dangerous tears and leaks
  • Orange-red bags have standard biohazard warning symbol and precautionary procedures in four languages: English, French, German, and Spanish
  • Extra-heavy-duty bags are 2 mil-thick blended polymer
  • Autoclavable to 121°C (250°F)
  • Sterilization indicator patch darkens when exposed to steam sterilization
Specifica
Capacità (sistema metrico) 40 L
Tipo di chiusura Zip Tie
Capacità (sistema imperiale) 10.6 gal.
Colore Red
Dimensioni (L x P) 35 x 25 in. (35 x 64 cm)
Monouso Single-use
Lunghezza (sistema metrico) 35 cm
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema metrico) 64 cm
Autoclavabile Autoclavable
Include Standard biohazard warning symbol and precautionary procedures in four languages: English, French, German and Spanish
Da utilizzare con (applicazione) Extra-strength, high-impact, high-temperature bags reduce autoclave time
Larghezza (sistema imperiale) 25 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 35 in.
Spessore 2 mil
Materiale Polymer
Product Type Biohazard Disposal Bag