Learn More
Bel-Art™ Sacchetti per smaltimento di rifiuti a rischio biologico SP Scienceware™ Super
Sfoglia Tutto SP Scienceware ProdottiDescrizione
- Protect against dangerous tears and leaks
- Orange-red bags have standard biohazard warning symbol and precautionary procedures in four languages: English, French, German, and Spanish
- Extra-heavy-duty bags are 2 mil-thick blended polymer
- Autoclavable to 121°C (250°F)
- Sterilization indicator patch darkens when exposed to steam sterilization
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 165 L |
| Tipo di chiusura | Zip Tie |
| Capacità (sistema imperiale) | 43.6 gal. |
| Colore | Rosso arancio |
| Dimensioni (L x P) | 19 x 14 pollici (48 x 36 cm) |
| Monouso | Single-use |
| Lunghezza (sistema metrico) | 48 cm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Larghezza (sistema metrico) | 36 cm |
| Autoclavabile | Non autoclavabile |
| Vedi altri risultati |