Learn More
Bel-Art™ Connettori a T SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con:
9.5 mm
Per tubo con diam. int. di 4.7 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Beschreibung
- Garantisce un collegamento saldo e sicuro tra le lunghezze dei tubi con lo stesso diametro interno (D.I.)
- In polipropilene resistente agli agenti chimici per l'uso con un'ampia gamma di liquidi o gas
- Grado FDA per il contatto diretto con alimenti, farmaci e cosmetici
- Sterilizzabile in autoclave
Bestellinformation
DiameterMetricInner
Spezifikation
Spezifikation
| Certificazione/Conformità | Grado FDA |
| Autoclavabile | Sì |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4.7 mm |
| Materiale | Polipropilene |
| Overall Length (Metric) | 38.1 mm |
| Da utilizzare con | Per tubo con diam. int. di 4.7 mm |
| Quantità confezione | Confezione da 12 |
| Larghezza (sistema metrico) | 22.2 mm |
| Forma | Forma a T |
| Colore | White |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur