Learn More
Bel-Art™ Pennarelli Tech Pen SP Scienceware™
Codice prodotto. p-3273257 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Arancione
Bianco
Blu
Giallo
Nero
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10366992
Marca: Bel-Art™ F133840001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le penne monouso a punta morbida per impieghi pesanti sono disponibili in sette colori e scrivono su vetro, metallo, ceramica, plastica, carta e altro
  • La vernice di marcatura a base di olio resiste al lavaggio, agli agenti atmosferici, agli acidi leggeri e agli alcali
  • Intervallo di temperatura operativa compreso tra -46™ e +65° C (-50° e +150° F)
  • Resiste all’autoclavaggio a 121° C (250° F)
  • La linea di marcatura è larga circa 1 mm (0.040 pollici)
Specifica
Stile punta Punta morbida
Product Type Pennarello Tech Pen
Colore Nero
Autoclavabile
Monouso
Include Tappo a pressione
Da utilizzare con (applicazione) Scrive su vetro, metallo, ceramica, plastica, carta, ecc.
Temperature (English) Range Da -50 a 150 °F
Intervallo di temperatura (sistema metrico) Da -46 a 65 °C
Quantità Cadauno
Larghezza linea (sistema metrico) 1 mm