Learn More
Bel-Art™ Contenitori per rifiuti automatici Touch Free™
Codice prodotto. 12300629 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
14.4 x 10.5 x 22.5 pollici (36.8 x 26.7 x 57.1 cm)
14.5 x 10.5 x 26.5 pollici (36.8 x 27 x 67.3 cm)
14.625 x 10.5 x 25.75 pollici (37.2 x 26.5 x 65.4 cm)
Capacità (sistema imperiale):
7.3 galloni
8.7 galloni
12 galloni
Colore:
Grigio
Parte superiore nera
Rosso
Materiale:
Acciaio inox
Plastica
Plastica ABS
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12300629
Marca: Bel-Art™ F132020022
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Ogni unità viene fornita con un'etichetta per materiale a rischio biologico dai colori brillanti e altre tre etichette (materiali riciclabili, rifiuti e un'etichetta vuota per le singole applicazioni).
Requires
Richiede quattro batterie D (non incluse) che forniscono circa 4000 aperture. Tutti i contenitori devono essere rivestiti con sacchetti monouso per rifiuti o rifiuti a rischio biologico (venduti separatamente). Batterie e sacchetti disponibili sul sito www.fishersci.com.
Apertura e chiusura automatica senza tocco, per proteggere gli utenti dal contatto con il contenitore dei rifiuti
  • Quando una mano o un oggetto solido viene spostato sulla parte superiore, il cestino rileva il movimento, apre il coperchio per accettare i rifiuti e quindi si chiude automaticamente
  • Il pozzetto integrato contribuisce a ridurre l'odore e la contaminazione dell'aria
  • Struttura durevole e affidabile per rivestimenti Scienceware™, rivestimenti per materiali a rischio biologico o sacchetti per rifiuti disponibili in commercio
  • L'interruttore ON/OFF disattiva la funzione di apertura/chiusura automatica
2 galloni (N. cat. 11-394-451)
  • Ideali per l'utilizzo sul banco
  • Il rivestimento in polipropilene autoclavabile rigido rimovibile non perde né arrugginisce
  • Corpo e coperchio in plastica ABS stampata, facile da pulire
  • Secchio bianco con coperchio bianco
  • Per l'inserimento di sacchetti per rifiuti a rischio biologico da 14 x 19 pollici o sacchetti per rifiuti standard di dimensioni adatte
7.3 galloni (N. cat. 11-394-452)
  • Secchio in polipropilene con coperchio in plastica ABS
  • Per l'inserimento di sacchetti per rifiuti a rischio biologico da 24 x 30 pollici, 24 x 36 pollici o 25 x 35 pollici o sacchetti per rifiuti standard di dimensioni adatte
  • Secchio grigio con coperchio grigio
  • Per l'inserimento di sacchetti per rifiuti a rischio biologico da 24 x 30 pollici, 24 x 36 pollici o 25 x 35 pollici o sacchetti per rifiuti standard di dimensioni adatte
7.3 galloni (N. cat. 03-409-55)
  • Secchio in polipropilene con coperchio in plastica ABS
  • Per l'inserimento di sacchetti per rifiuti a rischio biologico da 24 x 30 pollici, 24 x 36 pollici o 25 x 35 pollici o sacchetti per rifiuti standard di dimensioni adatte
  • Secchio rosso con coperchio rosso
  • Per l'inserimento di sacchetti per rifiuti a rischio biologico da 24 x 30 pollici, 24 x 36 pollici o 25 x 35 pollici o sacchetti per rifiuti standard di dimensioni adatte
12 galloni (N. cat. 11-394-453)
  • L'ingombro ridotto consente l'inserimento in spazi ristretti
  • Secchio in acciaio inossidabile con coperchio in plastica ABS nera
  • Per l'inserimento di sacchetti per rifiuti a rischio biologico da 24 x 30 pollici, 24 x 36 pollici o 25 x 35 pollici o sacchetti per rifiuti standard di dimensioni adatte
Prima dell'uso, i contenitori devono essere opportunamente etichettati con una delle etichette incluse per indicare il tipo di rifiuti da collocare all'interno.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 27.6 l
Capacità (sistema imperiale) 7.3 galloni
Colore Rosso
Dimensioni (L x P x A) 14.4 x 10.5 x 22.5 pollici (36.8 x 26.7 x 57.1 cm)
Altezza (sistema metrico) 57.1 cm
Lunghezza (sistema metrico) 36.8 cm
Larghezza (sistema metrico) 26.7 cm
Autoclavabile Autoclavable
Include Etichette per materiale a rischio biologico dai colori brillanti e altre tre etichette (per materiali riciclabili, rifiuti e etichette vuote per applicazioni personalizzate)
Larghezza (sistema imperiale) 10.5 pollici
Lunghezza (sistema imperiale) 14.4 in
Altezza (sistema imperiale) 22.5 in
Materiale Plastica ABS
Product Type Contenitore per rifiuti ad apertura/chiusura automatica