Learn More
Bel-Art™ Pipettatore Pasteur a otto canali Transpette™
Per lavaggio di piastre, travasi e aspirazione di surnatante da piastre Microwell
67.00€ - 248.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Per lavaggio di piastre, travasi e aspirazione di surnatante da piastre Microwell |
---|---|
Volume (sistema metrico) | 600 μ l |
Tipo | Pipette di trasferimento |
Monouso | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Materiale | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Materiale | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10075210
|
Bel-Art™
F37873-0001 |
Sterile | PE (polietilene) | Confezioni singole |
248.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11844160
|
Bel-Art™
F37873-0000 |
Non sterile | PP (polipropilene) | Bulk |
67.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Per lavaggio di piastre, travasi e aspirazione di surnatante da piastre Microwell
- 8 canali, ognuno con 600μ l di capacità
- In plastica traslucida
- Smaltire dopo utilizzi radioattivi “ad alte temperature” per evitare la contaminazione da radiazioni di costosi dispositivi per la manipolazione dei liquidi
- Non autoclavabile
- Disponibili con opzioni sterili e non sterili
Specifica
Per lavaggio di piastre, travasi e aspirazione di surnatante da piastre Microwell | |
600 μ l | |
Pipette di trasferimento | |
Sì |