Learn More
Bel-Art™ Pipettatore Pasteur a otto canali Transpette™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Materiale:
PE (polietilene)
PP (polipropilene)
Tipo di imballaggio:
Bulk
Confezioni singole
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
Descrizione
Per lavaggio di piastre, travasi e aspirazione di surnatante da piastre Microwell
- 8 canali, ognuno con 600μ l di capacità
- In plastica traslucida
- Smaltire dopo utilizzi radioattivi “ad alte temperature” per evitare la contaminazione da radiazioni di costosi dispositivi per la manipolazione dei liquidi
- Non autoclavabile
- Disponibili con opzioni sterili e non sterili
Specifica
Specifica
| Materiale | PE (polietilene) |
| Sterilità | Sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per lavaggio di piastre, travasi e aspirazione di surnatante da piastre Microwell |
| Quantità | 100/scatola |
| Tipo di imballaggio | Confezioni singole |
| Colore | Natural |
| Volume (sistema metrico) | 600 μ l |
| Lunghezza (sistema metrico) | 180 mm |
| Tipo | Pipette di trasferimento |
| Monouso | Sì |