Learn More
Bel-Art™ Morsetti per tubi SP Scienceware™: Maxi
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza apertura (sistema metrico):
0.3 - 1.09 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
Includes 12-position ratchet control from full open to complete closure. Bel Art™ SP Scienceware™ Tubing Clamps: Maxi will not distort, rust or corrode.
- Morsetti per tubature in plastica acetale, disponibili in tre misure per una maggiore adesione
- Autoclavabili
Morsetto maxi:
- con 12 posizioni di serraggio per controllare il flusso
- Adatto per tubature con un diametro esterno fino a 3/4 pollici (19 mm)
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
| Quantità | 6 |
| Tipo | Morsetto per tubi |
| Materiale | Plastica acetalica |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Provetta |
| Lunghezza apertura (sistema imperiale) | Da 0.12 a 0.43 pollici |
| Lunghezza apertura (sistema metrico) | 0.3 - 1.09 cm |
| Dimensioni (sistema imperiale) impugnatura | O.D.Range: up to 3/4 in. |
| Colore | Natural |
| Jaw Type | Angled |
| Vedi altri risultati |