Learn More
Bel-Art™ Pipettatore Varipet™ SP Scienceware™
Codice prodotto. 10374415 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Punte compatibili:
Puntale Luer Lock
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10374415
Marca: Bel-Art™ F378951100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Dispositivo di pipettaggio a riempimento automatico progettato per offrire velocità, facilità e praticità in un erogatore affidabile a spostamento positivo
  • Impugnatura in polipropilene per consentire un utilizzo prolungato con meno sforzo
  • Lo stantuffo in PTFE garantisce un funzionamento regolare e costante nelle attività ripetitive
  • Il volume di erogazione può essere regolato ruotando la manopola alla base del dispositivo
  • Precisione dello ±0.5%
Punta Teflon™
Resistente alle sostanze chimiche, poiché i fluidi entrano in contatto esclusivamente con il vetro borosilicato e il Teflon
Luer Lock
Fornito con raccordo Luer Lock in acciaio cromato, completo di cannula rimovibile per utilizzo generico
Specifica
Accuracy ±0.5%
Punte compatibili Puntale Luer Lock
Spaziatura punta regolabile No
Autoclavabile Autoclavable
Colore White
Monouso Reusable
Da utilizzare con Microplate
Tipo di impugnatura 2-Ring Handle
Materiale Polypropylene
Modello Vari-pet
Numero di canali 1
Programmabilità No
Sterilità Non-sterile
Tipo Pipette
Volume (sistema metrico) 10 ml
Include Impugnatura in polipropilene, stantuffo in PTFE, siringa in vetro borosilicato, raccordo Luer Lock in acciaio cromato
Incrementi 0.2 ml