Learn More
Bel-Art™ Flaconi per liquido di lavaggio con imboccatura larga, etichetta di sicurezza e codifica per colore SP Scienceware™
Click to view available options
Capacità:
16 once, 500 ml
Da utilizzare con (applicazione):
Etilacetato
Descrizione
Includes
Etichettatura con codici e simboli del Dipartimento dei trasporti (DOT, Department of Transportation) e della National Fire Protection Association (NFPA), numeri, simboli dei dispositivi di protezione e informazioni sugli organi bersaglio del Servizio di documentazione chimica (CAS, Chemical Abstract Service)
Easy-to-read labeling printed bottle promoting safe working environment
- Flacone con imboccatura larga da 53 mm (2 in) per facilità di riempimento
- In polietilene a bassa densità resistente ai solventi
- Chiusura in polipropilene con design a tenuta
- Le istruzioni in pittogrammi promuovono la sicurezza universale indipendentemente dall'ambiente
Utilizzare LYOB esclusivamente con solventi compatibili con LDPE.
Compliance
Conforme ai requisiti OSHA indicati nell'Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Specifica
Capacità | 16 once, 500 ml |
Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 16 once |
Colore | Trasparente |
Da utilizzare con (applicazione) | Etilacetato |
Materiale | LDPE |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Dimensione chiusura | 53 mm |
Materiale chiusura | Polipropilene |
Bocca | Larga |