Learn More
Bel-Art™ Dispenser di nastro di etichettatura Write-On™ multirotolo SP Scienceware™
Codice prodotto. p-3273398 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Modello:
Da banco
Economy
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10408283
Marca: Bel-Art™ F134720000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La superficie di scrittura liscia per più nastri di colori e larghezza diversi permette un’etichettatura facile e veloce
  • I rotoli di nastro di varie larghezze e colori possono essere montati insieme sugli alberini portarotolo che possono ospitare 5 o più rotoli stretti da 0.5 fino a 0.75 pollici. (12 a 19 mm) o quattro rotoli più larghi di 1 pollici (25 mm)
  • Quando il nastro contrassegnato viene tirato e strappato sul bordo dentellato, un nuova porzione di nastro di etichettatura viene posizionata sulla piattaforma di scrittura
  • Gli alberini portarotolo possono essere rimossi facilmente dall'unità per essere caricati e scaricati e possono essere regolati in modo da contenere rotoli con diametro interno di 1 o di 3 pollici (25 o 75 mm)
  • L’erogatore è dotato di tre dischi di separazione in plastica per garantire un'erogazione uniforme e senza strappi per un massimo di quattro rotoli di nastro
  • I vani portapenna stampati sull’erogatore consentono di tenere a portata di mano gli strumenti di scrittura
  • 12 × 5.63 × 4.13 poll. (302 × 143 × 121 mm)
  • Disponibile in una vasta gamma di modelli economici e da banco
  • Dischi di separazione aggiuntivi sono disponibili separatamente
Modello da banco
  • Base in acciaio pesante con rivestimento in plastica con piedini in gomma per evitare lo scivolamento
  • Tagliente dentellato in acciaio per un utilizzo a lungo termine
  • Include un rotolo gratuito di nastro per etichettatura, scrivibile, bianco da 1/2™
Modello economico:
  • Progettato per impieghi più leggeri; il tagliente in plastica è stampato nel contenitore
  • Dotato di fori di montaggio per il fissaggio sicuro sul banco (viti non in dotazione)
  • Può essere collegato a superfici verticali utilizzando l'adattatore per il montaggio a parete
  • Include un rotolo gratuito di nastro per etichettatura, scrivibile, bianco da 1/2™
Specifica
Product Type Dispenser per nastro di etichettatura
Colore Blue
Lunghezza (sistema metrico) 30.48 cm
Larghezza (sistema metrico) 14.28 cm
Altezza (sistema metrico) 10.47 cm
Capacità 7 rotoli di nastro larghi 0.5 pollici per etichettatura con diametro interno di 25 mm o 75 mm, 7 Rolls
Materiale Acciaio, plastica, gomma
Mounting Freestanding
No. of Compartments 1
Product Style Open Top
Da utilizzare con (applicazione) La superficie di scrittura liscia per più nastri di colori e larghezza diversi permette un’etichettatura facile e veloce
Include Un rotolo di nastro per etichettatura Write-On™ bianco da 0.5 pollici, piedini in gomma
Modello Da banco