Learn More
Bel-Art™ Connettori a Y SP Scienceware™
Codice prodotto. 12373720 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con:
6 mm
50mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 12373720
Marca: Bel-Art™ F196140000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Utilizzare questi raccordi per garantire un collegamento saldo e sicuro tra le lunghezze dei tubi con lo stesso diametro interno (DI)
  • I portagomma multipli per braccio offrono un ulteriore contatto tra il raccordo e il tubo per una maggiore forza di presa
  • Plastica in polipropilene resistente agli agenti chimici per l'uso con un'ampia gamma di liquidi o gas
  • Grado FDA per il contatto diretto con alimenti, farmaci e cosmetici
  • Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Autoclavabile
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con 6 mm
Forma Y
Colore Natural
Product Type Connettore per tubi Y